Learn More
Mono[2-(perfluorooctyl)éthyle] glucuronide, TRC
Code produit 30011715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011715 10 mg 10mg
30010770 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30011715 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM56681010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 864551-34-8
Formule moléculaire C16H13F17O7
Poids moléculaire (g/mol) 640.24
Synonyme 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid, 8:2 FTOH Glucuronide;
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-6-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10,10-heptadecafluorodécoxy)-3,4,5-trihydroxyoxane-2-acide carboxylique
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mono[2-(perfluorooctyl)ethyl] Glucuronide
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H13F17O7/c17-9(18,1-2-39-8-5(36)3(34)4(35)6(40-8)7(37)38)10(19,20)11(21,22)12(23,24)13(25,26)14(27,28)15(29,30)16(31,32)33/h3-6,8,34-36H,1-2H2,(H,37,38)/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1
Poids de la formule 640.039