Learn More
Mono[2-(perfluorooctyl)ethyl] phosphate, TRC
Code produit 17904145
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17904145 100 mg 100mg
17941255 10 mg 10mg
17924635 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17904145 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM566820100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57678-03-2
Formule moléculaire C10 H6 F17 O4 P
Poids moléculaire (g/mol) 544.1
Synonyme 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanephosphate, Mono[2-(perfluorooctyl)ethyl] Phosphate, 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, dihydrogen phosphate (9CI), Mono[2-(perfluorooctyl)ethyl] phosphate, 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, 1-(dihydrogen phosphate)
Nom IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl dihydrogen phosphate
SMILES OP(=O)(O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Mono[2-(perfluorooctyl)ethyl] phosphate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H6F17O4P/c11-3(12,1-2-31-32(28,29)30)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1-2H2,(H2,28,29,30)
Poids de la formule 543.9732
Pourcentage de pureté >95%