Learn More
phtalate de mono-3-hydroxyisobutyle > 90 %, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mono-3-hydroxyisobutyl Phthalate |
| CAS | 1461625-51-3 |
| Formule moléculaire | C12H14O5 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(3-hydroxy-2-methylpropyl) Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H14O5/c1-8(6-13)7-17-12(16)10-5-3-2-4-9(10)11(14)15/h2-5,8,13H,6-7H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(CO)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 2-(3-hydroxy-2-méthylpropoxy)carbonylbenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 238.24 |
| Poids de la formule | 238.0841 |