Learn More
Malonate de monobenzyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11995021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11995021 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11995021 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 439800100
 Article restreint
Expédition estimée: 26-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 40204-26-0 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mono-benzyl malonate
CAS 40204-26-0
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 45°C to 48°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H10O4
Numéro MDL MFCD00138132
Quantité 10 g
Synonyme mono-benzyl malonate, monobenzyl malonate, 3-benzyloxy-3-oxopropanoic acid, benzyl hemimalonate, benzyl hydrogen malonate, monobenzylmalonate, 2-benzyloxy carbonyl acetic acid, malonic acid monobenzyl ester, 3-benzyl-oxy-3-oxopropanoic acid, propanedioic acid, 1-phenylmethyl ester
Clé InChI CFLAHQSWDKNWPW-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC Acide 3-oxo-3-phénylméthoxypropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
CID PubChem 181659
ChEBI CHEBI:84093
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • mono-Benzyl malonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.