Learn More
mono-iso-propyl Phthalate-3,4,5,6-d4, DNA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Monoisopropyl Phthalate-d4 |
| CAS | 2733160-00-2 |
| Formule moléculaire | C11 D4 H8 O4 |
| Quantité | 0.1 g |
| Synonyme | mono-iso-Propyl Phthalate-3,4,5,6-d4, Monoisopropyl Phthalate-d4, Phthalic Acid Monoisopropyl Ester-d4, Phthalic Acid-d4 Monoisopropyl Ester, Monoisopropyl Phthalate-3,4,5,6-D4 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C11H12O4/c1-7(2)15-11(14)9-6-4-3-5-8(9)10(12)13/h3-7 H,1-2H3,(H,12,13)/i3D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OC(C)C)c(C(=O)O)c1[2 H] |
| Nom IUPAC | acide 2,3,4,5-tétradeutéro-6-propan-2-yloxycarboylbenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 212.2352 |
| Poids de la formule | 212.0987 g/mol |
| Afficher plus |