Learn More
Isophtalate de monométhyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10643995 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10643995 1 g Flacon en verre 1g
10316464 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10643995 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 398230010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1877-71-0 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1877-71-0
Formule moléculaire C9H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Numéro MDL MFCD00029972
Clé InChI WMZNGTSLFSJHMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxycarbonyl benzoic acid, mono-methyl isophthalate, methyl hydrogen isophthalate, isophthalic acid monomethyl ester, monomethyl isophthalate, isophthalic acid methyl ester, isophthalic acid, methyl ester, isophthalic acid, monomethyl ester, methyl m-phthalate, methyl 3-carboxybenzoate
CID PubChem 601880
Nom IUPAC Acide 3-méthoxycarbonylbenzoïque
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau mono-Methyl isophthalate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 194°C to 196°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (COOH)C6H4COOCH3
Quantité 1 g
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline