Learn More
Monométhylsuccinate 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10103251 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10103251 25 g Flacon en verre 25g
10431392 10 g Flacon en verre 10g
10613522 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10103251 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 127730250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3878-55-5 | C5H8O4 | 132.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3878-55-5
Formule moléculaire C5H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 132.11
Numéro MDL MFCD00002788
Clé InChI JDRMYOQETPMYQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme monomethyl succinate, succinic acid monomethyl ester, methyl hydrogen succinate, mono-methyl succinate, butanedioic acid, monomethyl ester, 3-carbomethoxypropanoic acid, succinic acid, monomethyl ester, unii-ya2v724s0a, mono-methyl hydrogen succinate, butanedioic acid monomethyl ester
CID PubChem 77487
ChEBI CHEBI:75146
Nom IUPAC acide 4-méthoxy-4-oxobutanoïque
SMILES COC(=O)CCC(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau mono-Methyl succinate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 55°C to 59°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 151°C (20.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2CCH2CH2CO2CH3
Quantité 25 g
Beilstein 02, 608
Poids de la formule 132.11
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Cristaux ou fragments cristallins