Learn More
Monométhylsuccinate 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | mono-Methyl succinate |
| Note relative au nom | 98% |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 55°C to 59°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 151°C (20.0 mmHg) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |