Learn More
Téréphtalate de monométhyle, TRC
Code produit 30477308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477308 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30477308 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3281005G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau mono-Methyl Terephthalate
CAS 1679-64-7
Formule moléculaire C9H8O4
Quantité 5 g
Synonyme 1,4-Benzenedicarboxylic Acid Monomethyl Ester, Terephthalic Acid Monomethyl Ester, 4-(Carbomethoxy)benzoic Acid, 4-(Methoxycarbonyl)benzoic Acid, 4-[(Methyloxy)carbonyl]benzoic Acid, Hydrogen Methyl Terephthalate, Methyl 4-Carboxybenzoate, Methyl Hydrogen Terephthalate, Methyl p-Carboxybenzoate, Methyl p-Phthalate, Monomethyl terephthalate, NSC 210838, p-(Methoxycarbonyl)benzoic Acid, p-Carbomethoxybenzoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Poids de la formule 180.0423