Description
Mono-Mold Standard Stir Bar is an all-purpose stir bar.
- Disponible avec ou sans anneaux de rotation. Les anneaux réduisent la zone de contact entre la barre d’agitation et le récipient, ce qui réduit le frottement et le bruit.
- Les aimants ultra-forts alnico V restent couplés aux aimants d’entraînement - ils résistent à la centrifugation à des vitesses élevées.
- Chimiquement inerte
- Faible friction
- Le revêtement en PTFE étanche assure une rotation en douceur et un transfert d’énergie maximum
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Oui |
| Diamètre (impériale) | 1/2 po |
| Comprend | Anneau de rotation |
| Longueur (impériale) | 3 in |
| Revêtement | PTFE |
| Diamètre (métrique) | 12,7 mm |
| Longueur (métrique) | 76,2 mm |
| Matériau | PTFE |
| Type | Barreau d’agitation |