Learn More
Mono-POC Ténofovir 6-Isopropyl Carbamate (Mélange de diastéréoisomères), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mono-POC Tenofovir 6-Isopropyl Carbamate (mixture of diastereomers) |
| CAS | 1244022-56-7 |
| Formule moléculaire | C18 H28 N5 O9 P |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (8R)-5-hydroxy-8-methyl-9-[6-[[(1-methylethoxy)carbonyl]amino]-9H-purin-9-yl]-2,4,7-trioxa-5-phosphanonanoic acid 1-methylethyl ester 5-oxide, [(1R)-2-[6-(1-(Methyl)ethoxycarbonylamino)-9H-purin-9-yl]-1-(methyl)ethoxy]methyl-(1-(methyl)ethoxycarbonyloxymethoxy)phosphinic Acid, [(2R)-3-[6-(Isopropyloxycarbonylamino)-9H-purin-9-yl]prop-2-yloxy]methyl(isopropyloxycarbonyloxymethoxy)phosphinic Acid, [(2R)-1-[6-(Isopropyloxycarbonylamino)-9H-purin-9-yl]propan-2-yloxy]methyl(isopropyloxycarbonyloxymethoxy)phosphinic Acid, [[[(2R)-1-[6-(Isopropyloxycarbonylamino)-9H-purin-9-yl]propan-2-yloxy]methyl](hydroxy)phosphoryloxy]methyl Isopropyl Carbonate |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H28N5O9P/c1-11(2)31-17(24)22-15-14-16(20-7-19-15)23(8-21-14)6-13(5)29-10-33(26,27)30-9-28-18(25)32-12(3)4/h7-8,11-13H,6,9-10H2,1-5H3,(H,26,27)(H,19,20,22,24)/t13-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)Nc1ncnc2c1ncn2C[C@@H](C)OCP(=O)(O)OCOC(=O)OC(C)C |
| Nom IUPAC | acide [(2R)-1-[6-(propan-2-yloxycarbonylamino)purin-9-yl]propan-2-yl]oxyméthyl-(propan-2-yloxycarbonyloxyméthoxy)phosphinique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 489.42 |
| Poids de la formule | 489.1625 |