Learn More
Mono-Poly™ Resolving Medium
Code produit 17387469 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17387469 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17387469 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 091698049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.31€
    172.20€ / 100mL
    Économisez 16.11€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Mono-Poly™ Resolving Medium sépare les leucocytes mononucléaires et polymorphonucléaires du sang humain total en deux bandes distinctes.
Mono-Poly est très polyvalent et peut être utilisé pour une variété d’applications de recherche et cliniques telles que les tests d’histocompatibilité, les études de lymphocytes, les tests in vitro d’immunité à médiation cellulaire ou toute procédure nécessitant une préparation de leucocytes pure
Le produit permet :
  • La séparation des leucocytes mononucléaires et polymorphonucléaires en deux bandes distinctes
  • Une viabilité cellulaire supérieure à 95 %
  • Une procédure simple en une seule étape
  • De se passer de la dilution de l’échantillon ou de la lyse des érythrocytes
Spécification
Quantité 100 mL
Type de produit Mono-Poly™ Milieu de résolution
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mono-Poly Resolving Medium
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium diatrizoate