Description
- Maximum resolution achieved from efficiency of small spherical particles, optimally packed
- Particles are coupled to Q or S ion exchangers with excellent sensitivities
- Compatible with high-performance LC systems
- Stable in all common buffers except high-concentration oxidizing and reactive agents, DMSO, DMF and formic acid
- Tricorn columns are optimized for the polishing step when high purity is required
- PC 1.6/5 columns are excellent for micropurification of subnanogram to microgram amounts of sample on high-performance LC systems
- Mono Q: ionic capacity 0.27 to 0.37mmol Cl-/mL
- Mono S: ionic capacity 0.12 to 0.15mmol Cl-/mL
Spécification
Spécification
| Tampon | Tous les tampons courants sauf les agents oxydants et réactifs à haute concentration, le DMSO, le DMF et l’acide formique |
| Type de produit | PC Mono Q ion exchange column |
| Volume du lit | 0.1mL |
| Diamètre (impériale) interne | 0,06 in |
| Diamètre (métrique) interne | 1.6mm |
| Quantité | Pièce |
| Hauteur (impériale) | 1,96 in |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| Débit | 0,01 à 0,4 ml / min. |
| Matériau | Verre |
| Afficher plus |