Learn More
Malonate de mono-tert-butyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11985021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11985021 1 g Flacon en verre 1g
11354142 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11985021 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 438830010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 40052-13-9 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40052-13-9
Formule moléculaire C7H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Clé InChI NGGGZUAEOKRHMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-tert-butoxy-3-oxopropanoic acid, malonic acid mono-tert-butyl ester, mono-tert-butyl malonate, 2-tert-butoxycarbonyl acetic acid, tert-butyl hydrogen malonate, mono-t-butyl malonate, pubchem13754, malonicacidmono-tert-butylester, malonic acid mono t-butyl ester
CID PubChem 545853
Nom IUPAC Acide 3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]-3-oxopropanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau mono-tert-Butyl malonate
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 19°C to 20°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 90°C (2.0 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • mono-tert-Butyl malonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.