Learn More
Malonate de mono-tert-butyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mono-tert-butyl Malonate |
| CAS | 40052-13-9 |
| Formule moléculaire | C7H12O4 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Propanedioic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, Propanedioic Acid Mono(1,1-dimethylethyl) Ester, 2-(tert-Butoxycarbonyl)acetic Acid, 3-tert-Butoxy-3-oxopropanoic Acid, Malonic Acid Mono-tert-butyl Ester, Malonic Acid tert-Butyl Monoester, tert-Butyl Hydrogen Malonate |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H12O4/c1-7(2,3)11-6(10)4-5(8)9/h4H2,1-3H3,(H,8,9) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]-3-oxopropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 160.17 |
| Poids de la formule | 160.0736 |