Learn More
Malonate de mono-tert-butyle, TRC
Code produit 30478031
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478031 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30478031 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM52503010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mono-tert-butyl Malonate
CAS 40052-13-9
Formule moléculaire C7H12O4
Quantité 10 g
Synonyme Propanedioic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, Propanedioic Acid Mono(1,1-dimethylethyl) Ester, 2-(tert-Butoxycarbonyl)acetic Acid, 3-tert-Butoxy-3-oxopropanoic Acid, Malonic Acid Mono-tert-butyl Ester, Malonic Acid tert-Butyl Monoester, tert-Butyl Hydrogen Malonate
Formule InChI InChI=1S/C7H12O4/c1-7(2,3)11-6(10)4-5(8)9/h4H2,1-3H3,(H,8,9)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)O
Nom IUPAC Acide 3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]-3-oxopropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Poids de la formule 160.0736