Learn More
Velp Scientifica™ Bloc MultiAluBlock™ à dix-sept positions (28 x 43 mm)
Code produit 15885211 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Agitateurs à plaque chauffante AREX-6
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15885211 Agitateurs à plaque chauffante AREX-6 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15885211 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur A00000340
En stock
À utiliser avec : Agitateurs chauffants AREX-6
  • Utilisé pour effectuer de nombreuses réactions ce qui permet d’économiser du temps et de l’espace de paillasse
  • À utiliser avec les agitateurs à plaque chauffante Velp série 6
Spécification
Diamètre (métrique) 28 mm
À utiliser avec (équipement) Agitateurs à plaque chauffante AREX-6
Hauteur (métrique) 43 mm
Capacité 17 Positions
Type Bloc
Largeur (métrique) 43 mm