Learn More
Acyl-Bêta-D-glucuronure de monobutyle phtalate, TRC
Code produit 30003829
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003829 5 mg 5mg
30009773 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30003829 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM5251055MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85209-81-0
Formule moléculaire C18H22O10
Poids moléculaire (g/mol) 398.36
Synonyme 1-(Butyl 1,2-Benzenedicarboxylate)-β-D-glucopyranuronic Acid, Monobutyl Phthalate Glucuronide;
SMILES CCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)C(=O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Monobutyl Phthalate Acyl-beta-D-glucuronide
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H22O10/c1-2-3-8-26-16(24)9-6-4-5-7-10(9)17(25)28-18-13(21)11(19)12(20)14(27-18)15(22)23/h4-7,11-14,18-21H,2-3,8H2,1H3,(H,22,23)/t11-,12-,13+,14-,18-/m0/s1