Learn More
Monocrotaline, MedChemExpress
Code produit 16494877
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494877 50 mg
16449136 100 mg
16421516 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16494877 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0750
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Monocrotaline is an pyrrolizidine alkaloid extracted from the seeds of the Crotalaria spectabilis plant to induce pulmonary hypertension in rodents.
Monocrotaline is an pyrrolizidine alkaloid extracted from the seeds of the Crotalaria spectabilis plant to induce pulmonary hypertension in rodents.
Spécification
Nom chimique ou matériau Monocrotaline
CAS 315-22-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H23NO6
Quantité 50 mg
Synonyme Crotaline
Informations sur la solubilité DMSO : 27.78 mg/mL (85.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@]1([H])CCN2[C@]1([H])C(CO3)=CC2)[C@H](C)[C@@](C)(O)[C@@](C)(O)C3=O
Poids moléculaire (g/mol) 325.36
Poids de la formule 325.36
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death