Learn More
Monocrotaline N-oxyde, TRC
Code produit 30007499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30007499 5 mg 5mg
30010082 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30007499 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM5260055MG
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35337-98-5
Formule moléculaire C16 H23 N O7
Poids moléculaire (g/mol) 341.36
Synonyme 2H-[1,6]Dioxacycloundecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,6(3H)-dione, 4,5,8,10,12,13,13a,13b-octahydro-4,5-dihydroxy-3,4,5-trimethyl-, 11-oxide, (3R,4S,5S,13aR,13bR)- (9CI), 20-Norcrotalanan-11,15-dione, 14,19-dihydro-12,13-dihydroxy-, 4-oxide, (13α,14α)-, Monocrotaline, N-oxide (6CI,7CI), Monocrotaline oxide
SMILES C[C@H]1C(=O)O[C@@H]2CC[N+]3([O-])CC=C(COC(=O)[C@@](C)(O)[C@@]1(C)O)[C@H]23
Spécification
Nom chimique ou matériau Monocrotaline N-Oxide
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H23NO7/c1-9-13(18)24-11-5-7-17(22)6-4-10(12(11)17)8-23-14(19)16(3,21)15(9,2)20/h4,9,11-12,20-21H,5-8H2,1-3H3/t9-,11+,12+,15-,16+,17?/m0/s1
Poids de la formule 341.1475