Learn More
Monocrotaline, TRC
Code produit 30008505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30008505 100 mg 100mg
30004137 10 mg 10mg
30012435 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008505 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM526000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 315-22-0
Formule moléculaire C16 H23 N O6
Poids moléculaire (g/mol) 325.36
Synonyme 20-Norcrotalanan-11,15-dione, 14,19-dihydro-12,13-dihydroxy-, (13α,14α)-, Monocrotaline (6CI,7CI,8CI), (3R,4R,5R,13aR,13bR)-4,5,8,10,12,13,13a,13b-Octahydro-4,5-dihydroxy-3,4,5-trimethyl-2H-[1,6]dioxacycloundecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,6(3H)-dione, 2H-[1,6]Dioxacycloundecino[2,3,4-gh]pyrrolizine, 20-norcrotalanan-11,15-dione deriv., (-)-Monocrotaline, 2H-[1,6]Dioxacycloundecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,6(3H)-dione, 4,5,8,10,12,13,13a,13b-octahydro-4,5-dihydroxy-3,4,5-trimethyl-, [3R-(3R*,4R*,5R*,13aR*,13bR*)]-, Monocrotalin, NSC 28693
SMILES C[C@H]1C(=O)O[C@@H]2CCN3CC=C(COC(=O)[C@](C)(O)[C@]1(C)O)[C@H]23
Spécification
Nom chimique ou matériau Monocrotalin (Crotalin)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H23NO6/c1-9-13(18)23-11-5-7-17-6-4-10(12(11)17)8-22-14(19)16(3,21)15(9,2)20/h4,9,11-12,20-21H,5-8H2,1-3H3/t9-,11+,12+,15+,16-/m0/s1
Poids de la formule 325.1525
Pourcentage de pureté >95%