Learn More
Phtalate de monodécyle, TRC
Product Code. 30466103
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
30466103 1 g 1g
30482421 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30466103 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM5267801G
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24539-60-4
Formule moléculaire C18H26O4
Poids moléculaire (g/mol) 306.4
Synonyme 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-Decyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Monodecyl Ester, Phthalic Acid Monodecyl Ester, Decyl Hydrogen Phthalate, Monodecyl Phthalate
Nom IUPAC Acide 2-décoxycarbonylbenzoïque
SMILES OC(C1=CC=CC=C1C(OCCCCCCCCCC)=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Monodecyl Phthalate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C18H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-14-22-18(21)16-13-10-9-12-15(16)17(19)20/h9-10,12-13H,2-8,11,14H2,1H3,(H,19,20)
Poids de la formule 306.1831