Learn More
Phtalate de monodécyle, TRC
Code produit 30482421
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30482421 100 mg 100mg
30466103 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30482421 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM526780100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24539-60-4
Formule moléculaire C18H26O4
Poids moléculaire (g/mol) 306.4
Synonyme 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-Decyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Monodecyl Ester, Phthalic Acid Monodecyl Ester, Decyl Hydrogen Phthalate, Monodecyl Phthalate
Nom IUPAC Acide 2-décoxycarbonylbenzoïque
SMILES OC(C1=CC=CC=C1C(OCCCCCCCCCC)=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Monodecyl Phthalate
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-14-22-18(21)16-13-10-9-12-15(16)17(19)20/h9-10,12-13H,2-8,11,14H2,1H3,(H,19,20)
Poids de la formule 306.1831