Learn More
Malonate de potassium monoéthylé, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Monoethyl Potassium Malonate |
| CAS | 6148-64-7 |
| Formule moléculaire | C5H7KO4 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Propanedioic Acid, 1-Ethyl Ester Potassium Salt (1:1), Malonic Acid Monoethyl Ester, Potassium Salt, Propanedioic Acid, Monoethyl Ester Potassium Salt, 3-Ethoxy-3-oxopropanoic Acid Potassium Salt, Ethyl Malonate Potassium Salt, Ethyl Potassium Malonate, Malonic Ethyl Ester Potassium Salt, Monoethyl Malonate Potassium Salt, Potassium Ethyl Malonate, Potassium Monoethyl Malonate |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8O4.K/c1-2-9-5(8)3-4(6)7;/h2-3H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].CCOC(=O)CC(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | potassium;3-éthoxy-3-oxopropanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 170.2 |
| Poids de la formule | 169.9981 |