Learn More
Malonate de potassium monoéthylé, TRC
Code produit 30471512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30471512 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30471512 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM54253050G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Monoethyl Potassium Malonate
CAS 6148-64-7
Formule moléculaire C5H7KO4
Quantité 50 g
Synonyme Propanedioic Acid, 1-Ethyl Ester Potassium Salt (1:1), Malonic Acid Monoethyl Ester, Potassium Salt, Propanedioic Acid, Monoethyl Ester Potassium Salt, 3-Ethoxy-3-oxopropanoic Acid Potassium Salt, Ethyl Malonate Potassium Salt, Ethyl Potassium Malonate, Malonic Ethyl Ester Potassium Salt, Monoethyl Malonate Potassium Salt, Potassium Ethyl Malonate, Potassium Monoethyl Malonate
Formule InChI InChI=1S/C5H8O4.K/c1-2-9-5(8)3-4(6)7;/h2-3H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
SMILES [K+].CCOC(=O)CC(=O)[O-]
Nom IUPAC potassium;3-éthoxy-3-oxopropanoate
Poids moléculaire (g/mol) 170.2
Poids de la formule 169.9981