Learn More
Monoisopropyl Phthalate-d4, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Monoisopropyl Phthalate-d4 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H12O4/c1-7(2)15-11(14)9-6-4-3-5-8(9)10(12)13/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/i3D,4D,5D,6D |
| Poids de la formule | 212.0987 |