Learn More
Monoisopropyl Phthalate-d4, TRC
Code produit 30481506
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30481506 10 mg 10mg
30472038 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30481506 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM54790210MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2733160-00-2
Formule moléculaire C11 D4 H8 O4
Poids moléculaire (g/mol) 212.2352
Synonyme mono-iso-Propyl Phthalate-3,4,5,6-d4, Monoisopropyl Phthalate-d4, Phthalic Acid Monoisopropyl Ester-d4, Phthalic Acid-d4 Monoisopropyl Ester, Monoisopropyl Phthalate-3,4,5,6-D4
Nom IUPAC 2,3,4,5-tetradeuterio-6-propan-2-yloxycarbonylbenzoic acid
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC(C)C)c(C(=O)O)c1[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Monoisopropyl Phthalate-d4
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H12O4/c1-7(2)15-11(14)9-6-4-3-5-8(9)10(12)13/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/i3D,4D,5D,6D
Poids de la formule 212.0987