Learn More
Adipate de monométhyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Monomethyl Adipate |
| CAS | 627-91-8 |
| Formule moléculaire | C7H12O4 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Hexanedioic Acid 1-Methyl Ester, Adipic Acid Methyl Ester, Adipic Acid Monomethyl Ester, Hexanedioic Acid Monomethyl Ester, 5-Carbomethoxypentanoic Acid, 6-Methoxy-6-oxohexanoic Acid, Methyl 5-Carboxypentanoate, Methyl Adipate, Methyl Hemiadipate, Methyl Hydrogen Adipate, Monomethyl 1,6-Hexanedioate, NSC 55113, NSC 9389 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H12O4/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | COC(=O)CCCCC(=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 160.17 |
| Poids de la formule | 160.0736 |