Learn More
Monomethyl auristatin E, MedChemExpress
Description
Monomethyl auristatin E (MMAE
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Monomethyl auristatin E |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 474645-27-7 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C39H67N5O7 |
| Synonyme | MMAE SGD-1010 Vedotin |
| Informations sur la solubilité | Ethanol : 50 mg/mL (69.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 48 mg/mL (66.85 mM) |
| SMILES | CC(C)[C@H](NC)C(N[C@H](C(N([C@@H]([C@@H](C)CC)[C@@H](CC(N1CCC[C@@]1([H])[C@H](OC)[C@@H](C)C(N[C@H](C)[C@H](C2=CC=CC=C2)O)=O)=O)OC)C)=O)C(C)C)=O |
| Afficher plus |