Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fumarate de monométhyle |
| CAS | 2756-87-8 |
| Quantité | 25 g |
| Point de fusion | 145°C à 150°C |
| Conditions d’expédition | Aucune contrainte spéciale |
| Gamme de produits | Éléments de base |
| Formule moléculaire | C5 H6 O4 |
| Forme physique | Poudre ou cristaux |
| Couleur | Blanc à presque blanc |
| Pureté | ≥96,0 % |