Learn More
Isophtalate de monométhyle, TRC
Code produit 30468830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468830 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30468830 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM5247001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Monomethyl Isophthalate
CAS 1877-71-0
Formule moléculaire C9H8O4
Quantité 1 g
Synonyme 1-Methyl Ester-1,3-benzenedicarboxylic Acid, Monomethyl Ester-1,3-benzenedicarboxylic Acid, Methyl Ester Isophthalic Acid, Monomethyl Ester Isophthalic Acid, 3-(Methoxycarbonyl)benzoic Acid, 3-Carbomethoxybenzoic Acid, Methyl 3-Carboxybenzoate, Methyl Hydrogen Isophthalate, Methyl m-Carboxybenzoate, Methyl m-Phthalate
Formule InChI InChI=1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
SMILES COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Poids de la formule 180.0423