Learn More
Monométhylphtalate O-Bêta-D-Glucuronide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Monomethyl Phthalate O-beta-D-Glucuronide |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H16O10/c1-23-13(21)6-4-2-3-5-7(6)14(22)25-15-10(18)8(16)9(17)11(24-15)12(19)20/h2-5,8-11,15-18H,1H3,(H,19,20)/t8-,9-,10+,11-,15-/m0/s1 |