Learn More
Monomethyl Phthalate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phthalic Acid Monomethyl Ester |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11) |
| Poids de la formule | 180.0423 |
| Pourcentage de pureté | >95% |