Learn More
Subérate de monométhyle, TRC
Code produit 30480829
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480829 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30480829 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM5425901G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Monomethyl Suberate
CAS 3946-32-5
Formule moléculaire C9H16O4
Quantité 1 g
Synonyme Octanedioic Acid, Monomethyl Ester, Suberic Acid Methyl Ester, Suberic Acid, Monomethyl Ester, 8-Methoxy-8-oxooctanoic Acid, Methyl 1,8-Octanedionate, Methyl 7-Carboxyheptanoate
Formule InChI InChI=1S/C9H16O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6-8(10)11/h2-7H2,1H3,(H,10,11)
SMILES COC(=O)CCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide 8-méthoxy-8-oxooctanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 188.22
Poids de la formule 188.1049