Learn More
Subérate de monométhyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Monomethyl Suberate |
| CAS | 3946-32-5 |
| Formule moléculaire | C9H16O4 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Octanedioic Acid, Monomethyl Ester, Suberic Acid Methyl Ester, Suberic Acid, Monomethyl Ester, 8-Methoxy-8-oxooctanoic Acid, Methyl 1,8-Octanedionate, Methyl 7-Carboxyheptanoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H16O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6-8(10)11/h2-7H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COC(=O)CCCCCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 8-méthoxy-8-oxooctanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.22 |
| Poids de la formule | 188.1049 |