Learn More
Subérate de monométhyle, TRC
Product Code. 30468475
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30468475 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30468475 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM5425905G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Monomethyl Suberate
CAS 3946-32-5
Formule moléculaire C9H16O4
Quantité 5 g
Synonyme Octanedioic Acid, Monomethyl Ester, Suberic Acid Methyl Ester, Suberic Acid, Monomethyl Ester, 8-Methoxy-8-oxooctanoic Acid, Methyl 1,8-Octanedionate, Methyl 7-Carboxyheptanoate
Formule InChI InChI=1S/C9H16O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6-8(10)11/h2-7H2,1H3,(H,10,11)
SMILES COC(=O)CCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide 8-méthoxy-8-oxooctanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 188.22
Poids de la formule 188.1049