Learn More
Succinate de monométhyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Monomethyl Succinate |
| CAS | 3878-55-5 |
| Formule moléculaire | C5H8O4 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3-Carbomethoxypropanoic acid, 4-Methoxy-4-oxobutanoic Acid, Methyl Hydrogen Succinate, Methyl Monosuccinate, Monomethyl Butanedioate, Monomethyl Succinate NSC 511, 3-(Methoxycarbonyl)propanoic Acid, 3-(Methoxycarbonyl)propionic Acid, Monomethyl Succinic Acid Ester, Methyl Succinic Acid Ester, Monomethyl Butanedioic Acid Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | COC(=O)CCC(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 4-méthoxy-4-oxobutanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 132.11 |
| Poids de la formule | 132.0423 |