Learn More
Phtalate de monopentyle-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Monopentyl Phthalate-d4 |
| CAS | 1794756-28-7 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C13 D4 H12 O4 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-pentoxycarbonylbenzoic acid, mono-n-Pentyl Phthalate-3,4,5,6-d4, Monopentyl Phthalate-d4, 1,2-Benzenedicarboxylic-3,4,5,6-d4 acid monopentyl ester, Phthalic acid-d4 monopentyl ester, Pentyl hydrogen phthalate-d4, Monopentyl Phthalate-3,4,5,6-D4 |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H16O4/c1-2-3-6-9-17-13(16)11-8-5-4-7-10(11)12(14)15/h4-5,7-8H,2-3,6,9H2,1H3,(H,14,15)/i4D,5D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCC)c(C(=O)O)c1[2H] |
| Nom IUPAC | Acide 2,3,4,5-tétradéutéro-6-pentoxycarbonylbenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 240.288 |
| Afficher plus |