Learn More
Phtalate monopropylique O-Bêta-D-Glucuronide, TRC
Code produit 30011500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011500 5 mg 5mg
30133695 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30011500 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM5671055MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C17H20O10
Poids moléculaire (g/mol) 384.33
Synonyme 1-(Propyl 1,2-Benzenedicarboxylate} β-D-Glucopyranuronic Acid;
Nom IUPAC (2S,3S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-((2-(propoxycarbonyl)benzoyle)oxy)tétrahydro-2H-pyran-2-acide carboxylique
SMILES O=C(OCCC)C1=CC=CC=C1C(O[C@@H]2O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)C(O)C2O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Monopropyl Phthalate O-beta-D-Glucuronide
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H20O10/c1-2-7-25-15(23)8-5-3-4-6-9(8)16(24)27-17-12(20)10(18)11(19)13(26-17)14(21)22/h3-6,10-13,17-20H,2,7H2,1H3,(H,21,22)/t10?,11-,12?,13-,17-/m0/s1
Poids de la formule 384.11