Learn More
sel de sodium de monosialoganglioside GM3, TRC
Code produit 30482169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
1 mg
Conditionnement:
0.50mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30482169 0.5 mg 0.50mg
30482420 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30482169 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM5671400.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Monosialoganglioside GM3 Sodium Salt
Formule moléculaire C59H107N2NaO21
Quantité 0.5 mg
Synonyme Ganglioside GM3 Sodium Salt, GLac1 Sodium Salt, GM3 Sodium Salt, Ganglioside M3 Sodium Salt, Hematoside Sodium Salt, Sialosyllactosylceramide Sodium Salt
Formule InChI InChI=1S/C59H108N2O21.Na/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-33-46(69)61-40(41(66)32-30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-5-2)38-77-56-51(73)50(72)53(45(37-64)79-56)80-57-52(74)55(49(71)44(36-63)78-57)82-59(58(75)76)34-42(67)47(60-39(3)65)54(81-59)48(70)43(68)35-62;/h30,32,40-45,47-57,62-64,66-68,70-74H,4-29,31,33-38H2,1-3H3,(H,60,65)(H,61,69)(H,75,76);/q;+1/p-1/b32-30+;/t40-,41+,42-,43+,44-,45-,47+,48+,49-,50+,51+,52+,53-,54+,55+,56+,57-,59?;/m0./s1
SMILES O[C@H]1CC(O[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](CO)O[C@@H](OC[C@]([C@@](O)([H])/C=C/CCCCCCCCCCCCC)([H])N([H])C(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@H](O)[C@H]3O)O[C@@H](CO)[C@@H]2O)(C(O[Na])=O)O[C@@H]([C@@]([H])([C@]([H])(O)CO)O)[C@@H]1NC(C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 1203.47