Learn More
Monosulfuron Ester, TRC
Code produit 30482688
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30482688 500 mg 500mg
30478826 250 mg 250mg
30477079 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30482688 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM175070500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175076-90-1
Formule moléculaire C14 H14 N4 O5 S
Poids moléculaire (g/mol) 350.3498
Synonyme Monosulfuron-ester, Benzoic acid, 2-[[[[(4-methyl-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-, methyl ester, Monosulfuron ester, Monosulfuron-methyl, NK 94827
Nom IUPAC methyl 2-[(4-methylpyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate
SMILES COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nccc(C)n2
Spécification
Nom chimique ou matériau Monosulfuron-ester
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H14N4O5S/c1-9-7-8-15-13(16-9)17-14(20)18-24(21,22)11-6-4-3-5-10(11)12(19)23-2/h3-8H,1-2H3,(H2,15,16,17,18,20)
Poids de la formule 350.0685