Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisérums de Salmonella (H) à flagelles monovalents
Code produit 11919104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Qualité:
Facteur antigène 2
Facteur antigène 5
Facteur antigène d
Facteur antigène eh
Facteur antigène enx
Facteur antigène f
Facteur antigène gm
Facteur antigène h
Facteur antigène k
Facteur antigène l, v
Facteur antigène l, w
Facteur antigène q
Facteur antigène s
Facteur antigène t
Facteur antigène u
Facteur antigène z13
Facteur antigène z24
Facteur antigène z29
Facteur antigène z32
Facteur antigène z6
Conditionnement:
1 pièce
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Qualité Conditionnement
11919104 Facteur antigène t 1 pièce
11999084 Facteur antigène eh -
11979084 Facteur antigène d 1 pièce
11929094 Facteur antigène h -
11959094 Facteur antigène gm 1 pièce
11989094 Facteur antigène u 1 pièce
11999094 Facteur antigène s 1 pièce
11929104 Facteur antigène f 1 pièce
11939104 Facteur antigène q 1 pièce
11959104 Facteur antigène k 1 pièce
11979104 Facteur antigène l, w 1 pièce
11989104 Facteur antigène l, v 1 pièce
11919114 Facteur antigène z13 1 pièce
11989114 Facteur antigène z24 1 pièce
11999114 Facteur antigène z32 1 pièce
11919124 Facteur antigène z29 1 pièce
11929124 Facteur antigène 2 1 pièce
11939124 Facteur antigène 5 1 pièce
11969124 Facteur antigène z6 1 pièce
11909094 Facteur antigène enx 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 11919104 Fournisseur Pro-Lab Diagnostics™ Code fournisseur PL.6128
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Utilisation dans les tests d’agglutination sur lames pour le sérotypage d’isolats de Salmonella selon la classification Kauffmann-White. Les antisérums de Salmonella (H) à flagelles monovalents Pro-Lab Diagnostics™ sont une gamme complète d’antigènes de Salmonella monovalents livrés dans des flacons économiques de 3,0 ml.
Alors que les antisérums O (somatiques) polyvalents aident au séroregroupement initial, l’identification complète des antigènes O est réalisée à l’aide d’antisérums O spécifiques à un monovalent. Le sérotype des isolats de Salmonella peut ensuite être déterminé à l’aide d’antisérums H (flagella).
  • Antisérums dilués prêts à l’emploi avec 0,01 % de thimérosal comme conservateur
  • Produit à l’aide de souches de référence préparées par les directives de l’Organisation mondiale de la santé
  • Performances du centre de référence certifiées
  • Présenté dans des flacons compte-gouttes à code couleur
  • Longue durée de conservation : jusqu’à 5 ans à partir de la date de fabrication
Spécification
Certifications/Conformité W.H.O.
Contenu et stockage 2°C à 8°C, ne pas congeler
Qualité Facteur antigène t
Type de produit Antisérum
À utiliser avec (application) Tests sur lame d’agglutination classiques
Type d’emballage Flacon compte-gouttes
Quantité 3,0 ml
Type de lame Agglutination