Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisérums de Salmonella (H) à flagelles monovalents
Description
Alors que les antisérums O (somatiques) polyvalents aident au séroregroupement initial, l’identification complète des antigènes O est réalisée à l’aide d’antisérums O spécifiques à un monovalent. Le sérotype des isolats de Salmonella peut ensuite être déterminé à l’aide d’antisérums H (flagella).
- Antisérums dilués prêts à l’emploi avec 0,01 % de thimérosal comme conservateur
- Produit à l’aide de souches de référence préparées par les directives de l’Organisation mondiale de la santé
- Performances du centre de référence certifiées
- Présenté dans des flacons compte-gouttes à code couleur
- Longue durée de conservation : jusqu’à 5 ans à partir de la date de fabrication
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | W.H.O. |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C, ne pas congeler |
| Qualité | Facteur antigène z24 |
| Type de produit | Antisérum |
| À utiliser avec (application) | Tests sur lame d’agglutination classiques |
| Type d’emballage | Flacon compte-gouttes |
| Quantité | 3,0 ml |
| Type de lame | Agglutination |