Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisérums de Salmonella (O) somatiques monovalents
Beschreibung
Alors que les antisérums O (somatiques) polyvalents aident au séroregroupement initial, l’identification complète des antigènes O est réalisée à l’aide d’antisérums O spécifiques à un monovalent. Le sérotype des isolats de Salmonella peut ensuite être déterminé à l’aide d’antisérums H (flagella).
- Antisérums dilués prêts à l’emploi avec 0,01 % de thimérosal comme conservateur
- Produit à l’aide de souches de référence préparées par les directives de l’Organisation mondiale de la santé
- Performances du centre de référence certifiées
- Présenté dans des flacons compte-gouttes à code couleur
- Longue durée de conservation : jusqu’à 5 ans à partir de la date de fabrication
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Conformité | W.H.O. |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C, ne pas congeler |
| Qualité | Espèces : Groupe B/D, facteurs antigènes 12 |
| Type de produit | Antisérum |
| À utiliser avec (application) | Tests sur lame d’agglutination classiques |
| Type d’emballage | Flacon compte-gouttes |
| Quantité | 3,0 ml |
| Type de lame | Agglutination |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.