Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisérums de Salmonella (O) somatiques monovalents
Code produit 11989054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Qualité:
Espèces : Groupe B, facteur antigène 5
Espèces : Groupe B/D, facteurs antigènes 12
Espèces : Groupe C, facteur antigène 6 et 7
Espèces : Groupe E1, facteurs antigènes 10
Espèces : Groupe E2, facteur antigène 15
Espèces : Groupe E4, facteur antigène 19
Espèces : Groupe G, facteurs antigènes 13, 22 et 23
Espèces : Groupe G1, facteur antigène 22
Espèces : Groupe G2, facteur antigène 23
Espèces : Groupe K, facteur antigène 18
Espèces : Groupe P, facteur antigène 38
Conditionnement:
1 pièce
3mL
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Qualité Conditionnement
11989054 Espèces : Groupe C, facteur antigène 6 et 7 3mL
11919064 Espèces : Groupe B/D, facteurs antigènes 12 1 pièce
11949064 Espèces : Groupe E2, facteur antigène 15 1 pièce
11939064 Espèces : Groupe E1, facteurs antigènes 10 1 pièce
11959064 Espèces : Groupe E4, facteur antigène 19 -
11989064 Espèces : Groupe G, facteurs antigènes 13, 22 et 23 1 pièce
11999064 Espèces : Groupe G1, facteur antigène 22 1 pièce
11909074 Espèces : Groupe G2, facteur antigène 23 1 pièce
11949074 Espèces : Groupe K, facteur antigène 18 1 pièce
11979054 Espèces : Groupe B, facteur antigène 5 1 pièce
11999074 Espèces : Groupe P, facteur antigène 38 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11989054 Fournisseur Pro-Lab Diagnostics™ Code fournisseur PL.6013
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Utilisation dans les tests d’agglutination sur lames pour l’identification des espèces/antigènes de Salmonella selon la classification Kauffmann-White. Pro-Lab Diagnostics™ Les antisérums monovalents somatiques (O) contre Salmonella constituent une gamme complète d'antisérums monovalents contre Salmonella, conditionnés dans des flacons économiques de 3,0 mL.
Alors que les antisérums O (somatiques) polyvalents aident au séroregroupement initial, l’identification complète des antigènes O est réalisée à l’aide d’antisérums O spécifiques à un monovalent. Le sérotype des isolats de Salmonella peut ensuite être déterminé à l’aide d’antisérums H (flagella).
  • Antisérums dilués prêts à l’emploi avec 0,01 % de thimérosal comme conservateur
  • Produit à l’aide de souches de référence préparées par les directives de l’Organisation mondiale de la santé
  • Performances du centre de référence certifiées
  • Présenté dans des flacons compte-gouttes à code couleur
  • Longue durée de conservation : jusqu’à 5 ans à partir de la date de fabrication
Spécification
Certifications/Conformité W.H.O.
Contenu et stockage 2°C à 8°C, ne pas congeler
Qualité Espèces : Groupe C, facteur antigène 6 et 7
Type de produit Antisérum
À utiliser avec (application) Tests sur lame d’agglutination classiques
Type d’emballage Flacon compte-gouttes
Quantité 3,0 ml
Type de lame Agglutination