Learn More
Micronova™ Adaptateur de serpillère à franges pour environnement contrôlé
Tous les produits Micronova ProduitsDescription
Cuve intérieure à utiliser avec les housses antidérapantes Slimline SLSC et SLP, en acier inoxydable/polyéthylène, pour les systèmes de seaux Slimline et Slim T
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Adaptateur de cadre en acier inoxydable avec action pivotante qui maintient la série MZSM de têtes de serpillère remplaçables |
| Description | Adaptateur TankTool |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation en salle blanche |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2008 |
| Matériau | Polypropylène, Acier inoxydable (304) |