Learn More
Micronova™ Serpillère à franges LoPro pour environnement contrôlé NovaPoly 406 mm MegaSwat
Tous les produits Micronova Produits
Description
- Housse NovaPoly à utiliser avec la serpillère MegaSwat™
- Idéale pour le nettoyage autour d’équipements de traitement lourds ou d’appareils étalonnés
- 100% maille polyester lisse
- Compatible avec les désinfectants puissants
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Stérilité | Non stérile |