Learn More
Micronova Barre de retrait de balai
Code produit 30533188 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Outil de retrait de serpillière
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
30533188 Outil de retrait de serpillière 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30533188 Fournisseur Micronova Code fournisseur QMBR01
Expédition estimée: 22-12-2026
Offre un système de changement de serpillière pratique et ergonomique et prend en charge les procédures de nettoyage à faible contact ou sans contact.
  • Fabriqué de manière durable en acier inoxydable 304 électropoli
  • Accrochez facilement les housses de balai plates sur la barre discrète et retirez-les d'un seul mouvement fluide.
  • Se fixe à SlimLine™ Seaux ou à utiliser dans le cadre du chariot modulaire, Slimline Chariots, ou BucketBinder™ Systèmes de nettoyage
  • Bonne résistance chimique aux désinfectants
  • Autoclavable
Spécification
Type de produit Outil de retrait de serpillière
Matériau Acier inox (304), électropoli
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Retrait de la serpillière mains libres
À utiliser avec (équipement) Nacelles
Longueur (impériale) 21 in
Longueur (métrique) 58.42 cm
Quantité 1 de chaque
Forme Rectangulaire
Stérilité Non stérile
Largeur (impériale) 4,3 in
Largeur (métrique) 10.16 cm