Learn More
Sel de sodium MOPS, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | MOPS Sodium Salt |
| CAS | 71119-22-7 |
| Formule moléculaire | C7 H14 N Na O4 S |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid Sodium Salt |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na]OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1 |
| Nom IUPAC | 3-morpholin-4-ylpropylsulfonyloxysodium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 231.245 |
| Poids de la formule | 231.054 |