Learn More
Morantel Citrate, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Morantel Citrate |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H16N2S.C6H8O7/c1-10-6-9-15-11(10)4-5-12-13-7-3-8-14(12)2;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-6,9H,3,7-8H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b5-4+; |
| Poids de la formule | 412.1304 |